Learn More
Diclofensine Hydrochloride, LoGiCal
Código de producto. 30463003
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. 30463003
Marca: LoGiCal LGCFOR1275.18
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Diclofensine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofensine (hydrochloride)
CAS 34041-84-4
Nombres de analitos o componentes Diclofensine (hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diclofensine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H17Cl2NO.ClH/c1-20-9-12-7-13(21-2)4-5-14(12)15(10-20)11-3-6-16(18)17(19)8-11;/h3-8,15 H,9-10H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.COc1ccc2C(CN(C)Cc2c1)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Nombre IUPAC 4-(3,4-dichlorophenyl)-7-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1 H-isoquinoline;hydrochloride
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 358.69
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0454 g/mol