Learn More
MedChemExpress DAPTA
Código de producto. 16459508
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. 16459508
Marca: MedChemExpress HYP1034
MedChemExpress DAPTA is a synthetic peptide, functions as a viral entry inhibitor by targeting selectively CCR5, and shows potent anti-HIV activities.
Especificaciones
Pureza 95.16%
CAS 106362-34-9
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Peso molecular 856.88 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (58.35 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo D-Ala-peptide T-amide∣ Adaptavir
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.