Learn More
Cevimeline, MedChemExpress
Código de producto. 16478168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16478168 10 mg 10 miligramos
16400628 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16478168
Marca: Medchem Express HY70020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Cevimeline (AF-102B) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline can cross the blood-brain barrier (BBB).
Cevimeline (AF-102B) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline can cross the blood-brain barrier (BBB).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cevimeline
Forma física Liquid
CAS 107233-08-9
Color Marrón
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H17NOS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo AF102B
SMILES C[C@H]1SC[C@@]2(CN3CCC2CC3)O1
Peso molecular (g/mol) 199.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.31