Learn More
Baclofen, Lipomed
Código de producto. 30460104
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. 30460104
Marca: Lipomed LPMBCL165310
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Baclofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baclofen
CAS 1134-47-0
Nombres de analitos o componentes Baclofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O2
Sinónimo Baclofen, (3 RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 213.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0557 g/mol