missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,4-Triazole-d2, TRC

Código de producto. 30449011
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30449011 10 mg 10 miligramos
30456451 50 mg 50 miligramos
30449396 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 30449011

Marca: Toronto Research Chemicals TRCT76741610MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazole-d2
Fórmula molecular C2 D2 H N3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1D,2D
SMILES [2H]c1n[nH]c([2H])n1
Nombre IUPAC 3,5-dideuterio-1H-1,2,4-triazole
Peso molecular (g/mol) 71.078
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.0453
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.