Learn More
HUBER Termofluido de 10 l
Código de producto. 11557364
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De –40 °C a +165 °C y 220 °C
De -10 °C a +120 °C
De -80 °C a +55 °C
De 20 °C a 275 °C
De –20 °C a 195 °C y 235 °C
De –60 °C a 115 °C y 200 °C
De –80 °C a +100 °C y 250 °C
De –90 °C a +55 °C y 170 °C
Temperatura máxima (métrico):
100 °C para baño abierto, 250 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
115 °C para baño abierto, 200 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
120 °C
165 °C para baño abierto, 220 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
195 °C para baño abierto, 235 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
275 °C
55 °C
55 °C para baño abierto, 170 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
Viscosidad:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Tipo:
Aceite de silicio
Aceite sintético
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Intervalo de temperatura Temperatura máxima (métrico) Viscosidad Tipo unitSize
11557364 De –60 °C a 115 °C y 200 °C 115 °C para baño abierto, 200 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 5 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
10354295 De -10 °C a +120 °C 120 °C 8 mm2/s Aceite sintético 10 litros
11527364 De –20 °C a 195 °C y 235 °C 195 °C para baño abierto, 235 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 20 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11537374 De 20 °C a 275 °C 275 °C 50 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11537364 De –40 °C a +165 °C y 220 °C 165 °C para baño abierto, 220 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 10 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11577364 De -80 °C a +55 °C 55 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11597364 De –80 °C a +100 °C y 250 °C 100 °C para baño abierto, 250 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11507374 De –90 °C a +55 °C y 170 °C 55 °C para baño abierto, 170 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11557364
Marke: HUBER 6166
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recomendado para muchas aplicaciones de control de temperatura. Los aceites del termofluido Huber Kaeltmaschinenbau™ de 10 l proporcionan una transferencia de calor óptima. Los intervalos de temperatura varían de - 90 ° – a 275 °C, con viscosidad a 25 °C en un intervalo de 3 a 50 mm2/segundo.
  • Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
  • Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
  • Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
  • Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
  • Prácticas latas de 10 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento de tamaño moderado
Spezifikation
Intervalo de temperatura De –60 °C a 115 °C y 200 °C
Tipo Aceite de silicio
Cantidad 10 l
Temperatura máxima (métrico) 115 °C para baño abierto, 200 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
Viscosidad 5 mm2/s
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.