Learn More
HUBER Termofluido de 10 l
Código de producto. 11537364
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De –40 °C a +165 °C y 220 °C
De -10 °C a +120 °C
De -80 °C a +55 °C
De 20 °C a 275 °C
De –20 °C a 195 °C y 235 °C
De –60 °C a 115 °C y 200 °C
De –80 °C a +100 °C y 250 °C
De –90 °C a +55 °C y 170 °C
Temperatura máxima (métrico):
100 °C para baño abierto, 250 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
115 °C para baño abierto, 200 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
120 °C
165 °C para baño abierto, 220 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
195 °C para baño abierto, 235 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
275 °C
55 °C
55 °C para baño abierto, 170 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
Viscosidad:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Tipo:
Aceite de silicio
Aceite sintético
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Intervalo de temperatura Temperatura máxima (métrico) Viscosidad Tipo unitSize
11537364 De –40 °C a +165 °C y 220 °C 165 °C para baño abierto, 220 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 10 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
10354295 De -10 °C a +120 °C 120 °C 8 mm2/s Aceite sintético 10 litros
11527364 De –20 °C a 195 °C y 235 °C 195 °C para baño abierto, 235 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 20 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11537374 De 20 °C a 275 °C 275 °C 50 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11557364 De –60 °C a 115 °C y 200 °C 115 °C para baño abierto, 200 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 5 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11577364 De -80 °C a +55 °C 55 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11597364 De –80 °C a +100 °C y 250 °C 100 °C para baño abierto, 250 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
11507374 De –90 °C a +55 °C y 170 °C 55 °C para baño abierto, 170 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) 3 mm2/s Aceite de silicio 10 litros
8 options
Código de producto. 11537364
Marca: HUBER 6164
Recomendado para muchas aplicaciones de control de temperatura. Los aceites del termofluido Huber Kaeltmaschinenbau™ de 10 l proporcionan una transferencia de calor óptima. Los intervalos de temperatura varían de - 90 ° – a 275 °C, con viscosidad a 25 °C en un intervalo de 3 a 50 mm2/segundo.
  • Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
  • Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
  • Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
  • Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
  • Prácticas latas de 10 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento de tamaño moderado
Especificaciones
Intervalo de temperatura De –40 °C a +165 °C y 220 °C
Tipo Aceite de silicio
Cantidad 10 l
Temperatura máxima (métrico) 165 °C para baño abierto, 220 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
Viscosidad 10 mm2/s