Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17788477 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3 x 6 in
4 x 3 in
8 x 5 in
9 x 4 in
10 x 6 in
12 x 8 in
22 x 4 in
30 x 6 in
14 x 14 in
15 x 12 in
16 x 16 in
16 x 22 in
18 x 13 in
18 x 15 in
18 x 24 in
22 x 20 in
24 x 18 in
32 x 16 in
35 x 10 in
36 x 24 in
38 x 12 in
40 x 24 in
48 x 28 in
Capacidad (imperial):
7 oz
10 oz
27 oz
32 oz
50 oz
66 oz
84 oz
150 oz
165 oz
182 oz
216 oz
240 oz
252 oz
315 oz
336 oz
408 oz
414 oz
418 oz
480 oz
828 oz
920 oz
1296 oz
Unit Size:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
Product Code. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) unitSize
17788477 9 x 4 in 27 oz paquete de 500
17768477 4 x 3 in 7 oz paquete de 1000
17778477 3 x 6 in 10 oz paquete de 1000
17798477 22 x 4 in 66 oz paquete de 500
17708487 8 x 5 in 32 oz paquete de 500
17718487 10 x 6 in 50 oz paquete de 500
17728487 30 x 6 in 150 oz paquete de 500
17738487 12 x 8 in 84 oz paquete de 500
17748487 35 x 10 in 315 oz paquete de 500
17768487 15 x 12 in 165 oz paquete de 500
17788487 38 x 12 in 418 oz paquete de 500
17798487 18 x 13 in 216 oz paquete de 500
17708497 14 x 14 in 182 oz paquete de 500
17718497 18 x 15 in 252 oz paquete de 500
17728497 16 x 16 in 240 oz paquete de 500
17738497 32 x 16 in 480 oz paquete de 500
17748497 24 x 18 in 408 oz paquete de 500
17768497 22 x 20 in 418 oz paquete de 500
17788497 16 x 22 in 336 oz paquete de 500
17798497 18 x 24 in 414 oz paquete de 250
17708507 36 x 24 in 828 oz paquete de 250
17718507 40 x 24 in 920 oz paquete de 250
17728507 48 x 28 in 1296 oz paquete de 125
23 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17788477
Brand: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS0409
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bolsas con tapón de autoclave para esterilización por vapor. Los materiales de película de HDPE y DuPont Tyvek de grado médico producen una resistencia de sellado superior para tapones, sellos y piezas de equipos pesados.
  • Diseñado para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica (tapones y tapas)
  • El lado Tyvek™ 1073B permite la entrada de vapor durante la esterilización
  • Lado de película HDPE semitransparente
  • Resistencia al impacto
  • Sellos de fábrica de soldadura doble y fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con todos los envíos
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 27 oz
Capacidad (métrico) 798 mL
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 9 x 4 in
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Tipo de producto Autoclave Bag