Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos para bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17718517 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 in
18 in
500 ft
500 ft
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
6 in
7 in
9 in
10 in
12 in
14 in
18 in
24 in
28 in
36 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 250
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17718517 18 in 18 in paquete de 500
17738507 500 ft 2 in paquete de 500
17708517 14 in 36 in paquete de 250
17748507 500 ft 3 in paquete de 500
17728517 18 in 36 in paquete de 250
17758507 500 ft 4 in paquete de 500
17768507 500 ft 6 in paquete de 500
17778507 500 ft 9 in paquete de 500
17798507 500 ft 12 in paquete de 500
17788507 500 ft 10 in paquete de 500
17738517 500 ft 28 in paquete de 250
17878075 500 ft 7 in 1 rollo
17888075 500 ft 14 in 1 rollo
17898075 500 ft 24 in 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17718517 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor SBTMGTVK18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
  • hidrófobos
  • Barrera microbiana
  • Resiste desgarros y punciones
  • Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Longitud (imperial) 18 in
Anchura (imperial) 18 in
Tipo de producto Sterilization Reel
Longitud (métrico) 152 m
Anchura (métrico) 46 cm