Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B pequeña
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17738437 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 8 in
18 x 5 in
3 x 2 in
3 x 3 in
36 x 5 in
36 x 8 in
4 x 4 in
6 x 3 in
6 x 4 in
6 x 6 in
7 x 7 in
7,5 x 7,5 in
8 x 8 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17738437 3 x 2 in paquete de 2000
17748437 3 x 3 in paquete de 2000
17758437 6 x 3 in paquete de 2000
17768437 4 x 4 in paquete de 2000
17778437 6 x 4 in paquete de 2000
17788437 18 x 5 in paquete de 500
17798437 36 x 5 in paquete de 500
17708447 6 x 6 in paquete de 500
17718447 7,5 x 7,5 in paquete de 500
17728447 7 x 7 in paquete de 500
17738447 8 x 8 in paquete de 500
17748447 10 x 8 in paquete de 500
17758447 36 x 8 in paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17738437 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor MGTVKSHEET0203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente barrera bacteriana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor. Corte usando un sistema CAD automatizado en ISO 8 y hecho de DuPont Tyvek 1073B de grado médico.
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
  • hidrófobos
  • Excelente barrera microbiana
  • Resiste desgarros y punciones
  • Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 3 x 2 in
Longitud (imperial) 3 in
Anchura (imperial) 2 in
Tipo de producto Sterilization Wrap
Longitud (métrico) 7,6 cm
Anchura (métrico) 5,1 cm