Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B grande
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 24 in
30 x 30 in
36 x 36 in
40 x 40 in
54 x 28 in
54 x 54 in
60 x 60 in
80 x 40 in
140 x 60 in
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 250
Description
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
- hidrófobos
- Excelente barrera microbiana
- Resiste desgarros y punciones
- Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Yes |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction