Learn More
Hellma™ Cubetas de semimicroceldas de cuarzo 104B Suprasil™
Descripción
- Se suministra en parejas
- Muy resistente químicamente
- Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
- Transmisión del 80 % de 320 a 2500 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Semi-micro celda |
| Capacidad (métrico) | 1,4 ml |
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 4mm |
| Cantidad | 1Each |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |