Learn More
SI Analytics™ Electrodo indicador de ión selectivo
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Junta de cobre
- Intervalo de pH: Desde 2 hasta 6
Especificaciones
Especificaciones
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Plástico |
| Modelo | Cu 1100 A |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo indicador de ión selectivo |