Learn More
Hellma™ Semimicroceldas de cuarzo 104 Suprasil
Código de producto. 10485051
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,4 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10485051
Marca: Hellma™ 1045040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubeta semi-micro Hellma
• Volumen de 1 a 7mL
• Cubeta de vidrio óptico especial OS o cuarzo suprasil QS
• Cubeta de cuarzo QS
Especificaciones
Tipo Semi-micro celda
Capacidad (métrico) 1,4 ml
Material Cuarzo Suprasil
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 4mm
Cantidad 1Each
Trayectoria óptica 50 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm