missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ UBE4B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1765)

Descripción
UBE4B Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. UBE4B represents an additional conjugation factor, E4, which is involved in multiubiquitin chain assembly. UBE4B also the strongest candidate among the neuroblastoma tumor suppressors.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | UBE4B |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 24GB1765 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | UBE4B |
| N.º de referencia del gen | O95155, Q9ES00 |
| Alias de gen | 4930551I19Rik; 4933406G05Rik; AU014668; D4Bwg0973e; E4; HDNB1; homologous to yeast UFD2; homozygously deleted in neuroblastoma 1; homozygously deleted in neuroblastoma-1; KIAA0684; mKIAA0684; RING-type E3 ubiquitin transferase E4 B; Ube4b; Ubiquitin conjugation factor E4 B; ubiquitin fusion degradation protein 2; ubiquitination factor E4B; ubiquitination factor E4B (homologous to yeast UFD2); ubiquitination factor E4B (UFD2 homolog, yeast); ubiquitination factor E4B, UFD2 homolog; ubiquitin-fusion degradation protein 2; UBOX3; UFD2; Ufd2a; UFD2A-III/UBE4B-III splice isoform; Ufd2p |
| Símbolos de los genes | UBE4B |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?