missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCR5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2780)

Código de producto. 30275940
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30275940 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30275940

Marca: Invitrogen™ MA556631

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CCR5 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF

Human immunodeficiency virus (HIV) and related virus require coreceptors, in addition to CD4, to infect target cells. Some G protein-coupled receptors including CCR5, CXCR4, CCR3, CCR2b and CCR8 in the chemokine receptor family, and four new human molecules GPR15, STRL33, GPR1 and V28 were recently identified as HIV coreceptors. Among them, CCR5 (CC-CKR-5) is a principal coreceptor for macrophage- and dual-tropic HIV-1 strains fusion and entry of human white blood cells. CCR5 is required for the infection by HIV-1, HIV-2, and SIV. The beta-chemokines RANTES, MIP-alpha and MIP-beta are the ligands for CCR5 and prevent infection by M-tropic HIV-1. CCR5 associates with the surface CD4-gp120 of HIV complex and leads to membrane fusion and virus entry of target cells. The amino-terminal domain and the extracellular loops of CCR5 serve as HIV biding sites. CCR5 messenger RNA is expressed in lymphoid organs and monocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR5
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2780
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CCR5
N.º de referencia del gen P51681
Alias de gen AM4-7; C-C chemokine receptor type 5; C-C CKR-5; C-C motif chemokine receptor 5 (gene/pseudogene); C-C motif chemokine receptor 5 A159A; CCCKR5; CC-CKR-5; Ccr5; CCR-5; CD195; CD195 antigen; chemokine (C-C motif) receptor 5; chemokine (C-C) receptor 5; chemokine receptor CCR5; chemr13; CKR5; CKR-5; Cmkbr5; HIV-1 fusion coreceptor; IDDM22; MIP-1 alpha receptor
Símbolos de los genes CCR5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide encompassing a sequence within the Intracellular domain of human CCR5. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1234
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.