missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CAPG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3595)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30276398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30276398 100 μL 100 microlitros
30276645 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30276398

Marca: Invitrogen™ MA556997

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CAPG Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

This gene encodes a member of the gelsolin/villin family of actin-regulatory proteins. The encoded protein reversibly blocks the barbed ends of F-actin filaments in a Ca2+ and phosphoinositide-regulated manner, but does not sever preformed actin filaments. By capping the barbed ends of actin filaments, the encoded protein contributes to the control of actin-based motility in non-muscle cells. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but have not been fully described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAPG
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB3595
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CAPG
N.º de referencia del gen P24452, P40121, Q6AYC4
Alias de gen Actin regulatory protein CAP-G; actin-capping protein GCAP39; actin-regulatory protein CAP-G; AFCP; Capg; capping actin protein, gelsolin like; capping protein (actin filament), gelsolin-like; epididymis secretory protein Li 66; gCap39; gelsolin-like capping protein; HEL-S-66; macrophage capping protein; macrophage-capping protein; mbh1; MCP; myc basic motif homolog 1
Símbolos de los genes CAPG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CAPG (aa 1-188).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12332, 297339, 822
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.