missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ivonescimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Descripción
Compatible with Direct ELISA.
Ivonescimab is a bispecific antibody that targets both PD-1 and VEGF, inhibiting immune checkpoint pathways and angiogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ivonescimab Humanized |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Concentración | 4.52 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| Alias de gen | VEGFPDCD1 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Recombinant Human VEGFA and CD279/PDCD1/PD1. |
| Método de purificación | Protein A/G |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?