missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IL-4 Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
IL-4 Monoclonal antibody specifically detects IL-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1067629 |
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Formulación | Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. |
| N.º de referencia del gen | P05112 |
| Alias de gen | B cell growth factor 1, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL-4B_cell stimulatory factor 1, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human IL-4, His25-Ser153, Accession # P05112 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?