missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA ABC Antibody (Bra-23/9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20835
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HLA ABC Monoclonal antibody specifically detects HLA ABC in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| HLA ABC | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL | |
| A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80 | |
| Human REH cells (pre-B leukaemia cell line) | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology | |
| 3105 | |
| Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| Bra-23/9 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido