Learn More
Tocris Bioscience™ HB-2-30
Código de producto. 30279909
Change view
Click to view available options
:
100 μg
Código de producto.
30279909 100 μg
1 options
Código de producto. 30279909
Marca: Tocris Bioscience™ 8831/100U
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fluorescent TG2/LRP1 substrate for imaging endocytosis
Key information: HB-2-30 is a far-red fluorescent transglutaminase-2 (TG2) probe for imaging endocytosis in vitro and in vivo. HB-2-30 undergoes highly efficient endocytosis in complex with TG2 and α2-macroglobulin via the LRP1 pathway.
Used for: Imaging endocytosis in vitro and in vivo, explore targeted lysosomal degradation of secreted and cell surface proteins.
Application: Confocal microscopy.
Properties and Photophysical Data: Suitable for multiplexing and can be combined with DAPI (Cat. No. 5748) counter-staining. Excitation and emission maxima (λ) are 649 and 665 nm, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureza 90%
CAS 3031522-14-9
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Cantidad 100 μg
Entrada diana Fluorescent Lysosome Probes
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.