missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts™ 100mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves

Marca:  Endecotts™ 100SIW.020

Código de producto. 12838671

  • 742.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-04-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

1Each
Test Sieve
Stainless Steel
100mm
Stainless Steel
20μm
ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI
For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Stainless Steel
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.