Learn More
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves
Código de producto. 12904215
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
32 μm
53 μm
1 mm
1,1 mm
125 μm
2 mm
250 μm
2,8 mm
355 μm
425 μm
4,75 mm
600 μm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
12904215 600 μm cada uno
12954205 1,1 mm cada uno
12954215 125 μm cada uno
12974205 1 mm cada uno
12914205 2,8 mm cada uno
12934215 250 μm cada uno
12934205 2 mm cada uno
12914225 32 μm cada uno
12924215 355 μm cada uno
12984195 4,75 mm cada uno
12914215 425 μm cada uno
12944195 9,5 mm cada uno
12984215 53 μm cada uno
13 options
Código de producto. 12904215
Marca: Endecotts™ 100SIW.600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use these test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Frame Test Sieves can be supplied with aperture sizes ranging from 125 mm down to 20 microns in full and half height versions.
  • Made with only the highest quality materials, available in diameter sizes of 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 or 450 mm as well as in 3, 8, 12 or 18 inches.
  • Precision frame (ensures consistent nestability)
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 600 μm
Tipo Test Sieve
Certificaciones/conformidad ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI
Material Stainless Steel
Para utilizar con (aplicación) For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Diámetro exterior (imperial) 100 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable