Learn More
RETSCH 100 mm Dia. Stainless Steel Test Sieve
Código de producto. 10651202 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10651202 25 mm cada uno
10690822 20 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10651202
Marca: RETSCH 60.106.000025
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 25 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 100mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable