Learn More
Sulfur Standard: S @ 750 μg/g (0.0750 wt%) in Kerosene, VHG™
Código de producto. 17923756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
17923756 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17923756
Marca: VHG Labs VHGSKERO750100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur Standard: S @ 750 μg/g (0.0750 wt%) in Kerosene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC sulfur
Solvent or Matrix Kerosene
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol