Learn More
Chem-Lab 100ML Scandium standard solution (Plasma HIQU)(1.534 g Sc2O3 / l 2% HNO3)
Marca:  Chem-Lab CL01.1911.0100
100ML Scandium standard solution (Plasma HIQU)(1.534 g Sc2O3 / l 2% HNO3)
Código de producto. 11938399
  • 89.95€ / 100 ml
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Scandium standard solution 10 µg/ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid