missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lubricating Oil Standard 8: Ca @ 0.250; P @ 0.050; S @ 0.125; Zn @ 0.000 wt% in Lubricating Oil, VHG™
Descripción
Lubricating Oil Standard 8: Ca @ 0.250; P @ 0.050; S @ 0.125; Zn @ 0.000 wt% in Lubricating Oil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc/Phosphorus/Sulfur/Calcium |
| CAS | 7440-66-6/7723-14-0/7704-34-9/7440-70-2, 7440-66-6, 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-70-2 |
| Métodos | XRF |
| Nombres de analitos o componentes | Zinc/Phosphorus/Sulfur/Calcium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 20 cSt Mineral Oil |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Zinc 0%/Phosphorus 0.05%/Sulfur 0.125%/Calcium 0.25% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?