Learn More
Dysprosium Standard: Dy @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Código de producto. 17989159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
17989159 100 mL 100 ml
17968909 500 mL 500 ml
17909089 250 mL 250 ml
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17989159
Marca: VHG Labs VHGPDYN100
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Dysprosium Standard: Dy @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium
CAS 7429-91-6
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Dysprosium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Dy
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dy
Fórmula InChI InChI=1S/Dy
SMILES [Dy]
Nombre IUPAC dysprosium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 162.5
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.929 g/mol