Learn More
Crackle Test Reference Standard: 0.5 wt% H2O in 10W30 Motor Oil, VHG™
Código de producto. 17917324
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 17917324
Marca: VHG Labs VHGCTR0.5P100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Crackle Test Reference Standard: 0.5 wt% H2O in 10W30 Motor Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
CAS 7732-18-5
Nombres de analitos o componentes Water
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular H2 O
Concentración 0.50%
Sinónimo Water, Dihydrogen oxide
Fórmula InChI InChI=1S/H2O/h1H2
SMILES O
Nombre IUPAC oxidane
Solvent or Matrix 10W30 Motor Oil
Peso molecular (g/mol) 18.02
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.0106 g/mol