missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Descripción
Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium+6 |
| Métodos | Speciation |
| Nombres de analitos o componentes | Chromium+6 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | Cr6+ |
| Sinónimo | Cr6+ |
| SMILES | [Cr6+] |
| Nombre IUPAC | Chromium+6 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Peso molecular (g/mol) | 52 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?