Learn More
Vulpinic Acid, TRC
Código de producto. 30449414
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30449414 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30449414
Marca: Toronto Research Chemicals TRCV850000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vulpinic Acid
CAS 521-52-8
Fórmula molecular C19 H14 O5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14O5/c1-23-18(21)15(13-10-6-3-7-11-13)17-16(20)14(19(22)24-17)12-8-4-2-5-9-12/h2-11,20H,1H3/b17-15+
SMILES COC(=O)\C(=C/1\OC(=O)C(=C1O)c2ccccc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC methyl (2E)-2-(3-hydroxy-5-oxo-4-phenylfuran-2-ylidene)-2-phenylacetate
Peso molecular (g/mol) 322.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0841