missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triclabendazole Sulfone, Mikromol™

Código de producto. 17907754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17907754 100 mg 100 miligramos
30049949 25 mg 25 miligramos
30462535 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17907754 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0313.02

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Triclabendazole Sulfone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Triclabendazole-sulfone
CAS 106791-37-1
Nombres de analitos o componentes Triclabendazole-sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 Cl3 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole, CGA 110753, Triclabendazole Sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl3N2O3S/c1-23(20,21)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)22-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CS(=O)(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nombre IUPAC 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfonyl-1H-benzimidazole
Peso molecular (g/mol) 391.66
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.9399 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.