Learn More
Testosterone 17-undecanoate, Lipomed
Código de producto. 30463444
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30463444 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30463444
Marca: Lipomed LPMTES1253100
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Testosterone 17-undecanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone Undecanoate
CAS 5949-44-0
Nombres de analitos o componentes Testosterone Undecanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H48 O3
Sinónimo Testosterone, undecanoate (6 CI,7 CI,8 CI), Undecanoic acid, ester with testosterone (8 CI), Andriol, Andriol Testocaps, Nebido, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17 beta)-
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] undecanoate
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 456.7
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.3603 g/mol