Learn More
Sunifiram, Mikromol™
Código de producto. 30051906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051906 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051906
Marca: Mikromol MM3274.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sunifiram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sunifiram
CAS 314728-85-3
Nombres de analitos o componentes Sunifiram
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
SMILES CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)propan-1-one
Peso molecular (g/mol) 246.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1368 g/mol