Learn More
Sulfamethylphenazole, Mikromol™
Código de producto. 17911826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17911826 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17911826
Marca: Mikromol MM1108.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulfamethylphenazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamethylphenazole
CAS 852-19-7
Nombres de analitos o componentes Sulfamethylphenazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 N4 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfamethylphenazole, 4-Amino-N-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide, N1-(3-Methyl-1-phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, 1-Phenyl-3-methyl-5-sulfanilamidopyrazole, 3-(p-Aminobenzosulfoamido)-2-phenyl-5-methylpyrazole, 3-Methyl-1-phenyl-5-sulfanilamidopyrazole, 3-Sulfanilamido-5-methyl-2-phenylpyrazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-1-phenyl-3-methylpyrazole, Ciba 18,605-Ba, N1-(3-Methyl-1-phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, Sulfapyrazole, Sulfazamet, Vesulong
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N4O2S/c1-12-11-16(20(18-12)14-5-3-2-4-6-14)19-23(21,22)15-9-7-13(17)8-10-15/h2-11,19H,17H2,1H3
SMILES Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n(n1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)benzenesulfonamide
Peso molecular (g/mol) 328.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0994 g/mol