missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pindolol, MedChemExpress

Código de producto. 16438546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16438546 100 mg 100 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438546

Marca: Medchem Express HYB0982

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pindolol (LB-46) is a nonselective β-blocker with partial beta-adrenergic receptor agonist activity, also functions as a 5-HT1A receptor weak partial antagonist (Ki=33nM).

Pindolol (LB-46) is a nonselective β-blocker with partial beta-adrenergic receptor agonist activity, also functions as a 5-HT1A receptor weak partial antagonist (Ki=33nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pindolol
CAS 13523-86-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo LB-46
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (201.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Peso molecular (g/mol) 248.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.32
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.