Learn More
Methenolone, Mikromol™
Descripción
Methenolone
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methenolone |
| CAS | 153-00-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Methenolone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H30 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Methyldopa Methyl Ester, (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methyl-androst-1-en-3-one, 5alpha-Androst-1-en-3-one, 17beta-hydroxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methylandrost-1-en-3-one, 1-Methyl-5alpha-androst-1-en-17beta-ol-3-one, 1-Methyl-Delta1-androsten-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one, Metenolone, Methenolon, Methenolone |
| SMILES | CC1=CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 302.43 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |