missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isosorbide 2-Nitrate, Mikromol™
Descripción
Isosorbide 2-Nitrate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isosorbide 2-Nitrate |
| CAS | 16106-20-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Isosorbide 2-Nitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H9 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Isosorbide Dinitrate, Diluted Imp. B (EP), Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate USP Related Compound A, Diluted Isosorbide Mononitrate USP RC A, Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate Related Compound A, Isosorbide Dinitrate Impurity B, Isosorbide Mononitrate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?