Learn More
Diisopropylhomoveratrylcyanide, Mikromol™
Código de producto. 30051240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051240 100 mg 100 miligramos
30050331 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051240 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0022.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diisopropylhomoveratrylcyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylhomoveratrylcyanide
CAS 51698-54-5
Nombres de analitos o componentes Diisopropylhomoveratrylcyanide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diisopropylhomoveratrylcyanide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2/c1-11(2)16(10-17,12(3)4)13-7-8-14(18-5)15(9-13)19-6/h7-9,11-12H,1-6H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(C#N)(C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-2-propan-2-ylbutanenitrile
Peso molecular (g/mol) 261.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1729 g/mol