Learn More
Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Código de producto. 30050901
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 30050901
Marca: Mikromol MM0006.38
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 95093-57-5
Nombres de analitos o componentes Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 Cl2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19Cl2NO3/c1-11(22)12(2)24-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)21-18-14(19)7-5-8-15(18)20/h3-9,11-12,21-22H,10H2,1-2H3
SMILES CC(O)C(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC 3-hydroxybutan-2-yl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Peso molecular (g/mol) 368.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0742 g/mol