missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dexibuprofen 1,3-Butylene Glycol Esters (Mixture of Regio- and Stereoisomers), Mikromol™
Descripción
Dexibuprofen 1,3-Butylene Glycol Esters (Mixture of Regio- and Stereoisomers)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexibuprofen 1,3-Butylene Glycol Esters (Mixture of Regio- and Stereoisomers) |
| Nombres de analitos o componentes | Dexibuprofen 1,3-Butylene Glycol Esters (Mixture of Regio- and Stereoisomers) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C17 H26 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dexibuprofen 1,3-Butylene Glycol Ester (Mixture of Isomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C17H26O3/c1-12(2)11-15-5-7-16(8-6-15)14(4)17(19)20-10-9-13(3)18;1-12(2)11-15-5-7-16(8-6-15)14(4)17(19)20-13(3)9-10-18/h2*5-8,12-14,18H,9-11H2,1-4H3/t2*13?,14-/m00/s1 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)OCCC(C)O.CC(C)Cc2ccc(cc2)[C@H](C)C(=O)OC(C)CCO |
| Nombre IUPAC | 4-hydroxybutan-2-yl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate;3-hydroxybutyl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Peso molecular (g/mol) | 556.77 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?