missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decoquinate, Mikromol™

Código de producto. 17979474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17979474 100 mg 100 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17979474

Marca: Mikromol MM3043.00

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Decoquinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Decoquinate
CAS 18507-89-6
Nombres de analitos o componentes Decoquinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H35 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-, ethyl ester, Deccox, Decoquinate, Decoxy, Ethyl 4-hydroxy-6-(decyloxy)-7-ethoxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-n-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, HC 1528, M and B 15497, NSC 339057
Fórmula InChI InChI=1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)
SMILES CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC ethyl 6-decoxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 417.54
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.2515 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.