Learn More
Cyclopentylphenylmethanone, Mikromol™
Descripción
Cyclopentylphenylmethanone
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentylphenylmethanone |
| CAS | 5422-88-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyclopentylphenylmethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H14 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Glycopyrronium Bromide Impurity M, Glycopyrronium Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | cyclopentyl(phenyl)methanone |
| Mostrar más |