missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cholic acid, MedChemExpress

Código de producto. 16419056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16419056 100 mg 100 miligramos
16452519 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16419056

Marca: Medchem Express HYN0324

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion. Cholic acid is orally active.

Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion. Cholic acid is orally active.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cholic acid
CAS 81-25-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H40O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.38 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@@]21C
Peso molecular (g/mol) 408.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.