Learn More
Cefditoren (Pivoxil), MedChemExpress
Código de producto. 16447316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16447316 100 mg 100 miligramos
16483367 50 mg 50 miligramos
16477348 10 mg 10 miligramos
16421266 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16447316
Marca: Medchem Express HY17452A
MedChemExpress Cefditoren Pivoxil (ME 1207) is a broad-spectrum, third-generation, oral cephalosporin antibacterial with enhanced stability against many common β lactamases.
Cefditoren Pivoxil has activity against Gram-negative organisms and Gram-positive organisms. Cefditoren Pivoxil can be used in the research of infection diseases such as acute exacerbations of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia (CAP), streptococcal pharyngitis/tonsillitis, or uncomplicated skin and skin structure infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefditoren (Pivoxil)
Forma física Solid
CAS 117467-28-4
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28N6O7S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cefditoren pivoxyl Cefditoren pivaloyloxymethyl ester ME 1207
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (161.10 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C\C3=C(C)N=CS3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 620.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.72
Porcentaje de pureza 99.31%