Learn More
Anthraquinone-D8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthraquinone-D8 |
| CAS | 10439-39-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 H8 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Anthraquinone D8, Anthraquinone-d8 (7CI,8CI), 1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterioanthracene-9,10-dione, 9,10-Anthraquinone-d8, 9,10-Anthracenedione-1,2,3,4,5,6,7,8-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterioanthracene-9,10-dione |
| Peso molecular (g/mol) | 216.26 |
| Mostrar más |