Learn More
Aniline-d5, TRC
Código de producto. 30346939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30346939 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30346939
Marca: Toronto Research Chemicals TRCA662477100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Aniline D5
CAS 4165-61-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H5 H2 N
Cantidad 100 mg
Sinónimo -2,3,4,5,6-d5 (6CI,7CI,8CI), Benzen-d5-amine (9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteroaniline, Aniline-d5, Phenyl-d5 amine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuterioaniline
Peso molecular (g/mol) 98.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0892
Porcentaje de pureza >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.