Learn More
Alitame Hydrate, TRC
Código de producto. 30325817
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30325817 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30325817
Marca: Toronto Research Chemicals TRCA536500100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alitame Hydrate
CAS 99016-42-9
Fórmula molecular 2 C14 H25 N3 O4 S . 5 H2 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo L-α-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide, Thietane, D-alaninamide deriv., Alitame, CP 54802
Fórmula InChI InChI=1S/2C14H25N3O4S.5H2O/c2*1-7(16-11(21)8(15)6-9(18)19)10(20)17-12-13(2,3)22-14(12,4)5;;;;;/h2*7-8,12H,6,15H2,1-5H3,(H,16,21)(H,17,20)(H,18,19);5*1H2/t2*7-,8+;;;;;/m11...../s1
SMILES O.O.O.O.O.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)NC1C(C)(C)SC1(C)C.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)NC2C(C)(C)SC2(C)C
Nombre IUPAC (3S)-3-amino-4-oxo-4-[[(2R)-1-oxo-1-[(2,2,4,4-tetramethylthietan-3-yl)amino]propan-2-yl]amino]butanoic acid;pentahydrate
Peso molecular (g/mol) 752.938
Formula Weight (peso de la fórmula) 752.366