missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride, Mikromol™
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Descripción
(5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride |
| CAS | 93413-56-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H25 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP), Venlafaxine Imp. E (EP), (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17;/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane;hydrochloride |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido