Learn More
5-Sulphamoylsalicylic Acid, Mikromol™
Descrizione
5-Sulphamoylsalicylic Acid
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| CAS | 5378-41-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO5S/c8-14(12,13)4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)(H2,8,12,13) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?